Print…
Tetrahexylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252816-25G 252816-5G
SIAL252816-25GEA 138 EUR
SIAL252816-25G SIAL252816-5G
Tetrahexylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium bromide
Fórmula: C₂₄H₅₂BrN
Peso Molecular: 434.59 g/mol
Ponto de Fusão: 104
Densidade: 1.0036 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011858
Número CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1