Print…
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11372.09 A11372.18 A11372.30
A11372.09EA 53.6 EUR
A11372.09 A11372.18 A11372.30
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Tetrahexylammonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 4328-13-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr Formula Weight: 434.60 Melting Point: ca 95-100° Beilstein Reference: 3637302
Fórmula: C₂₄H₅₂BrN
Peso Molecular: 434.59 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 95…100 °C
Densidade: 1.0036 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011858
Número CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1