Print…
Tetrahexylammonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
420400250 420401000
ACRO420400250EA 84.2 EUR
ACRO420400250 ACRO420401000
Tetrahexylammonium bromide 99%
Tetrahexylammonium bromide
Fórmula: C₂₄H₅₂BrN
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Densidade: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011858
Número CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ