Print…
Tetraheptylammonium bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15218.06 A15218.14 A15218.22
A15218.06EA 40.1 EUR
A15218.06 A15218.14 A15218.22
Tetraheptylammonium bromide ≥99%
Tetraheptylammonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 4368-51-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr Formula Weight: 490.70 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD00011861
Fórmula: C₂₈H₆₀BrN
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011861
Número CAS: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3