Brometo de tetraetilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Tetrylammonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22147.0250
8.22147.1000
8.22147.0050
8.22147.0250EA
49.3
EUR
8.22147.0250
8.22147.1000
8.22147.0050
Brometo de tetraetilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula:
C₈H₂₀BrN Ponto de Fusão: > 285 °C Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00011825 Número CAS: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Solubility | 2795 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 210.16 g/mol |
Density | 1.397 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |