Print…
Brometo de tetraetilamónio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 43.1 EUR
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
Brometo de tetraetilamónio 98%
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula: C₈H₂₀BrN
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011825
Número CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %