Print…
Tetrabutylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetra-n-butylphosphonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
189138-100G 189138-500G
SIAL189138-100GEA 72.2 EUR
SIAL189138-100G SIAL189138-500G
Tetrabutylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylphosphonium bromide
Fórmula: C₁₆H₃₆BrP
Peso Molecular: 339.34 g/mol
Ponto de Fusão: 95…101 °C
Número MDL : MFCD00011853
Número CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
UN: 3464
ADR: 6.1 II