Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10868.14
A10868.22
A10868.36
A10868.14EA
31
EUR
A10868.14
A10868.22
A10868.36
Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Tetrabutylphosphonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 3115-68-2
Molecular Formula: C16H36BrP
Formula Weight: 339.35
Flash Point: 290°(554°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 4160474
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00011853
Fórmula:
C₁₆H₃₆BrP Ponto de Fusão: 99…103 °C Ponto de Inflamação: 290 °C (554 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011853 Número CAS: 3115-68-2 EINECS: 221-487-8 UN: 3464 ADR: 6.1,II |