Print…
Brometo de tetrabutilamónio ≥99.0% (por titulação argentométrica) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 130 EUR
8.18839.0250 8.18839.0010
Brometo de tetrabutilamónio ≥99.0% (por titulação argentométrica) para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Densidade: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011633
Número CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Encomendar
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 322.37 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.15 g/cm3