Print…
Brometo de tetrabutilamónio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 809 EUR
A10249.0E A10249.22 A10249.36
Brometo de tetrabutilamónio ≥98%
Brometo de tetrabutilamónio
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Peso Molecular: 322.37 g/mol
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Densidade: 1.15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011633
Número CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2