Print…
Brometo de tetrabutilamónio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 27.9 EUR
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Brometo de tetrabutilamónio 99+%
Brometo de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Densidade: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011633
Número CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)