Brometo cetrimônio, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
52367-50G-F
52367-10G-F
52367-50G-FEA
620
EUR
52367-50G-F
52367-10G-F
Brometo cetrimônio, Supelco®
Brometo cetrimónio
Fórmula:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Ponto de Fusão: 237…243 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011772 Número CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02034 |