Print…
Brometo cetrimônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
52365-250G 52365-50G
SIAL52365-250GEA 442 EUR
SIAL52365-250G SIAL52365-50G
Brometo cetrimônio, Sigma-Aldrich®
Brometo cetrimónio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Ponto de Fusão: 237…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011772
Número CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034