Print…
Brometo cetrimônio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
22610.132EA 30.3 EUR
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
Brometo cetrimônio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Brometo cetrimónio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso Molecular: 364.45 g/mol
Ponto de Fusão: 237…243 °C
Ponto de Inflamação: 244 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011772
Número CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm