Print…
Brometo cetrimônio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14119.0100 8.14119.0500
8.14119.0100EA 35 EUR
8.14119.0100 8.14119.0500
Brometo cetrimônio para síntese, Sigma-Aldrich®
Brometo cetrimónio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso Molecular: 364.45 g/mol
Ponto de Fusão: 237…243 °C
Ponto de Inflamação: 244 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011772
Número CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Encomendar
Solubility 0.192 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 256 °C
Molar Mass 364.45 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material