Brometo cetrimônio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
A15235.0I
A15235.22
A15235.36
A15235.0IEA
708
EUR
A15235.0I
A15235.22
A15235.36
Brometo cetrimônio ≥98%
Brometo cetrimónio
Purity: 98%
CAS No.: 57-09-0
Molecular Formula: CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Formula Weight: 364.46
Flash Point: 244°(471°F)
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3598189
Merck Reference: 14,2025
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011772
Fórmula:
CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Peso Molecular: 364.45 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 244 °C (471 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011772 Número CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02034 |