Print…
Brometo cetrimônio 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 24.3 EUR
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Brometo cetrimônio 99+%
Brometo cetrimónio
Fórmula: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso Molecular: 364.45 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C
Ponto de Inflamação: 244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011772
Número CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %