Print…
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17436.14 A17436.06 A17436.22
A17436.14EA 101 EUR
A17436.14 A17436.06 A17436.22
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 661-36-9 Molecular Formula: (CH3)4NBF4 Formula Weight: 160.95 Melting Point: 417-419° Beilstein Reference: 3715404
Fórmula: C₄H₁₂BF₄N
Ponto de Fusão: 417…419 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011745
Número CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III