Print…
Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetrylammonium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86618-25G 86618-5G
86618-25GEA 380 EUR
86618-25G 86618-5G
Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Supelco®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₂₀BF₄N
Peso Molecular: 217.06 g/mol
Ponto de Fusão: 365…368 °C
Número MDL : MFCD00011827
Número CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2566d37a3d73a66aa93049f43a207e39ac2bbda7&vid=f63a12bf4834bebc4a30b3f2d97078f3edb33d0b&prid=web&clid=SAPDAM