Print…
Tetraethylammonium tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 82.5 EUR
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammonium tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₂₀BF₄N
Ponto de Fusão: 365…368 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011827
Número CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4