Print…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
217964-100G 217964-25G 217964-5G
SIAL217964-100GEA 337 EUR
SIAL217964-100G SIAL217964-25G SIAL217964-5G
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₆H₃₆BF₄N
Peso Molecular: 329.27 g/mol
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011634
Número CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8