Print…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 74.9 EUR
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₆H₃₆BF₄N
Peso Molecular: 329.27 g/mol
Ponto de Fusão: 156…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011634
Número CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %