Print…
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
117854-100ML 117854-4X25ML 117854-500ML
SIAL117854-100MLEA 253 EUR
SIAL117854-100ML SIAL117854-4X25ML SIAL117854-500ML
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine
Fórmula: C₂₄H₅₁P
Ponto de ebulição: 150…155 °C (0,03 mmHg)
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015298
Número CAS: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8,II