Trioctylphosphine tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 90%
CAS No.: 4731-53-7
Molecular Formula: C24H51P
Formula Weight: 370.65
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Garlic-like
Boiling Point: 240°/10mm
Beilstein Reference: 1776995
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00015298
Fórmula:
C₂₄H₅₁P Ponto de ebulição: 240 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 48 °C Densidade: 0,831 Ponto de Inflamação: 147 °C (296 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015298 Número CAS: 4731-53-7 EINECS: 225-234-2 UN: 1760 ADR: 8,II |