Print…
Tributylphosphine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
139341000 139345000
ACRO139341000EA 64.5 EUR
ACRO139341000 ACRO139345000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Fórmula: C₁₂H₂₇P
Ponto de ebulição: 240…242 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009462
Número CAS: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %