Print…
Trioctylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
346187-100G 346187-500G
SIAL346187-100GEA 91.6 EUR
SIAL346187-100G SIAL346187-500G
Trioctylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine oxide
Fórmula: C₂₄H₅₁OP
Ponto de ebulição: 409 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002083
Número CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3