Print…
Trioctylphosphine oxide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207600250 207601000 207605000
ACRO207600250EA 56 EUR
ACRO207600250 ACRO207601000 ACRO207605000
Trioctylphosphine oxide 99%
Trioctylphosphine oxide
Fórmula: C₂₄H₅₁OP
Ponto de ebulição: 201…202 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…55 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002083
Número CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %