Print…
(Methyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
156950100 156951000 156950025 156955000
ACRO156950100EA 24.8 EUR
ACRO156950100 ACRO156951000 ACRO156950025 ACRO156955000
(Methyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₁₉H₁₈BrP
Peso Molecular: 357.23 g/mol
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Ponto de Inflamação: >240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011804
Número CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 234 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %