(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12534.14
A12534.22
A12534.36
A12534.14EA
36.3
EUR
A12534.14
A12534.22
A12534.36
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 21406-61-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 413.33
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 3580453
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br Ponto de Fusão: 164…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031630 Número CAS: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |