Print…
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L02412.06 L02412.14 L02412.22
L02412.06EA 33.5 EUR
L02412.06 L02412.14 L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 42036-78-2 Molecular Formula: C26H32BrP Formula Weight: 455.42 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 3642460
Fórmula: H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051874
Número CAS: 42036-78-2
EINECS: 255-635-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&vid=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&prid=web&clid=SAPDAM