(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
52.9
EUR
A13826.14
A13826.22
A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Fórmula:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br Ponto de Fusão: 199…202 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011860 Número CAS: 4762-26-9 EINECS: 225-301-6 |