(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15180.06
A15180.09
A15180.22
A15180.06EA
29.5
EUR
A15180.06
A15180.09
A15180.22
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-43-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br
Formula Weight: 567.64
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 3582592
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br Ponto de Fusão: 99…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051858 Número CAS: 14866-43-4 EINECS: 238-939-5 |