Print…
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D169102-100G D169102-500G D169102-5G
SIALD169102-100GEA 86 EUR
SIALD169102-100G SIALD169102-500G SIALD169102-5G
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008349
Número CAS: 756-79-6
EINECS: 212-052-3
Merck Index: 13,03425