Print…
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
64258-1L-F 64258-250ML-F
SIAL64258-1L-FEA 307 EUR
SIAL64258-1L-F SIAL64258-250ML-F
Dimethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl methylphosphonate
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008349
Número CAS: 756-79-6
EINECS: 212-052-3
Merck Index: 13,03425