Print…
Diethyl methylphosphonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
333680050 333680250
ACRO333680050EA 71.6 EUR
ACRO333680050 ACRO333680250
Diethyl methylphosphonate 96%
Diethyl methylphosphonate
Fórmula: C₅H₁₃O₃P
Ponto de ebulição: 78…81 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,0406 g/cm³ (30 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Número MDL : MFCD00009813
Número CAS: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %