Diarsenic triselenide ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43748.14
43748.06
43748.14EA
851
EUR
43748.14
43748.06
Diarsenic triselenide ≥99.999% (baseado nos metais)
Diarsenic triselenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-36-2
Molecular Formula: As2Se3
Formula Weight: 386.72
Physical Form: -160 Mesh Powder
Density: 4.75
Melting Point: 260°
Merck Reference: 14,805
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014166
Fórmula:
As₂Se₃ Ponto de Fusão: 260 °C Densidade: 4,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014166 Número CAS: 1303-36-2 EINECS: 215-119-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,805 |