Print…
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dibismuth trisulphide
45463.30 45463.18
45463.30EA 1580 EUR
45463.30 45463.18
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (baseado em metais)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Lump Density: 7.7 Appearance: Gray MDL No.: MFCD00014204
Fórmula: Bi₂S₃
Peso Molecular: 514.16 g/mol
Ponto de Fusão: 763
Densidade: 7.7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014204
Número CAS: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329