Sulfureto de Arsenico (III) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-33-9
Molecular Formula: As2S3
Formula Weight: 246.03
Physical Form: 1-6mm Fused Pieces
Density: 3.43
Melting Point: 300°
Boiling Point: 707°
Merck Reference: 14,806
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00003435
For vacuum deposition
Fórmula:
As₂S₃ Ponto de ebulição: 707 °C Ponto de Fusão: 300 °C Densidade: 3,43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003435 Número CAS: 1303-33-9 EINECS: 215-117-4 UN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,806 |