Print…
Sulfureto de antimónio (V), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 198 EUR
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Sulfureto de antimónio (V), puro
Sulfureto de antimónio (V)
Fórmula: S₅Sb₂
Densidade: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016321
Número CAS: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,00738
Encomendar
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)