Print…
Sulfureto de antimónio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244562-100G 244562-500G
SIAL244562-100GEA 65.2 EUR
SIAL244562-100G SIAL244562-500G
Sulfureto de antimónio (III), Sigma-Aldrich®
Sulfureto de antimónio (III)
Fórmula: S₃Sb₂
Peso Molecular: 339.72 g/mol
Ponto de ebulição: 1150
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011217
Número CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00754