Print…
Sulfureto de antimónio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229466-50G 229466-5G
SIAL229466-50GEA 1100 EUR
SIAL229466-50G SIAL229466-5G
Sulfureto de antimónio (III), Sigma-Aldrich®
Sulfureto de antimónio (III)
Fórmula: S₃Sb₂
Ponto de ebulição: 1150 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011217
Número CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754