Sulfureto de antimónio (III) ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11683.09
11683.18
11683.09EA
160
EUR
11683.09
11683.18
Sulfureto de antimónio (III) ≥99.999% (baseado nos metais)
Sulfureto de antimónio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1345-04-6
Molecular Formula: Sb2S3
Formula Weight: 339.68
Physical Form: -60 Mesh Powder
Melting Point: 550°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011217
Fórmula:
S₃Sb₂ Ponto de ebulição: 1150 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 550 °C Densidade: 4,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011217 Número CAS: 1345-04-6 EINECS: 215-713-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,713 |