Print…
Sulfureto de antimónio (III) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
223595000 223591000
ACRO223595000EA 110 EUR
ACRO223595000 ACRO223591000
Sulfureto de antimónio (III) 98%
Sulfureto de antimónio (III)
Fórmula: S₃Sb₂
Ponto de ebulição: 1150 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 550 °C
Densidade: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011217
Número CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Encomendar
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)