Print…
Fosfito de trifenilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T84654-3KG T84654-500G T84654-5G
SIALT84654-3KGEA 413 EUR
SIALT84654-3KG SIALT84654-500G SIALT84654-5G
Fosfito de trifenilo, Sigma-Aldrich®
Fosfito de trifenilo
Fórmula: C₁₈H₁₅O₃P
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003032
Número CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4