Print…
Fosfito de trifenilo zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ200
8.00551.0100 8.00551.1000
8.00551.0100EA 35.6 EUR
8.00551.0100 8.00551.1000
Fosfito de trifenilo zS, Sigma-Aldrich®
Fosfito de trifenilo
Fórmula: C₁₈H₁₅O₃P
Peso Molecular: 310.29 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: 22…25 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 188
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003032
Número CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 22 - 25 °C
Molar Mass 310.29 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
Refractive Index 1.5903 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)