Print…
Fosfito de trifenilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140440010 140440025 140440100
ACRO140440010EA 82.1 EUR
ACRO140440010 ACRO140440025 ACRO140440100
Fosfito de trifenilo 99%
Fosfito de trifenilo
Fórmula: C₁₈H₁₅O₃P
Ponto de ebulição: 360 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 22…24 °C
Densidade: 1,184 g/cm³
Ponto de Inflamação: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003032
Número CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1.5 mg KOH/g