Print…
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
92730-1L 92730-250ML 92730-50ML
SIAL92730-1LEA 150 EUR
SIAL92730-1L SIAL92730-250ML SIAL92730-50ML
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Número MDL : MFCD00008350
Número CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III