Print…
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
240907-100G 240907-25G
SIAL240907-100GEA 138 EUR
SIAL240907-100G SIAL240907-25G
Trimethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –77,8 °C
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Número MDL : MFCD00008350
Número CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III