Print…
Trimethyl phosphite para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00553.0100 8.00553.0500
8.00553.0100EA 36.6 EUR
8.00553.0100 8.00553.0500
Trimethyl phosphite para síntese, Sigma-Aldrich®
Trimethyl phosphite
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 111 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –77,8 °C
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Número MDL : MFCD00008350
Número CAS: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN: 2329
ADR: 3,III
Encomendar
Melting Point -78 °C
Molar Mass 124.08 g/mol
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.408 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.2 - 61.2 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid