Print…
Triethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T61204-100ML T61204-1L T61204-500ML T61204-5ML
SIALT61204-100MLEA 30.7 EUR
SIALT61204-100ML SIALT61204-1L SIALT61204-500ML SIALT61204-5ML
Triethyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Triethyl phosphite
Fórmula: C₆H₁₅O₃P
Ponto de ebulição: 156 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51 °C
Densidade: 0,9643 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Número MDL : MFCD00009084
Número CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
UN: 2323
ADR: 3,III